Saltar a
8.02411
Chloroacetyl chloride
for synthesis
Sinónimos:
Chloroacetyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
112.94
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
201-171-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
25.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
120 mg/kg LD50, oral (Rat), 662 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
105-110 °C/1013 hPa
mp
-22.5 °C
density
1.417 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClCC(=O)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2
InChI key
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Chloroacetyl chloride for synthesis. CAS 79-04-9, molar mass 112.94 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.417 - 1.420Identity (IR)passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
22880104493D55008
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.417 g/cm3 at 20 °C
density
1.419 g/mL at 20 °C, 1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
105-110 °C/1013 hPa
bp
105-106 °C (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
-22.5 °C
mp
−22 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
mp
-
potency
120 mg/kg LD50, oral (Rat), 662 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetyl chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Lungs
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
supp_hazards
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials