Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)2COCl
Número CAS:
Peso molecular:
106.55
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-498-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
39 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
280 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.5-7.3 % (v/v)
refractive index
n
bp
101-105 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
transition temp
flash point 18 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CCC
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI key
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.017 - 1.019
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.017 - 1.019
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyryl chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
flash_point_c
18 °C - DIN 51755 Part 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?