Saltar al contenido
8.00795
1,2-Ethanedithiol
for synthesis
Sinónimos:
1,2-Ethanedithiol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6S2
Número CAS:
Peso molecular:
94.20
UNSPSC Code:
12352105
EC Index Number:
208-752-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
6.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
120 mg/kg LD50, oral (Rat), 197 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-41 °C
transition temp
flash point 50 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Ethanedithiol can be used as a reactant to synthesize:
  • Aryl thiols via copper-catalyzed single-step reaction with aryl halides.
  • 1,3-Dithiolanes via Lewis acid-catalyzed chemoselective condensation with carbonyl compounds.
  • Polyalkylene sulfides via polycondensation with dibromides in the presence of NaH.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.123 - 1.126
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Ethanedithiol
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)