Saltar al contenido
8.00680
Diethyl succinate
for synthesis
Sinónimos:
Diethyl succinate, Succinic acid diethyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
174.19
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-612-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
1.33 hPa ( 55 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
potency
8530 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
215-217 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
transition temp
flash point 80 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl succinate
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)