Documentos clave
8.00585
Sigma-Aldrich
Butyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
Butyl methacrylate, Butyl-2-methylpropenoate, Methacrylic acid butyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=C(CH3)COO(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
202-615-1
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
2.7 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
290 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.00-8.00 % (v/v)
bp
163 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
temperatura de transición
flash point 46 °C
densidad
0.89 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CCCC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Clave InChI
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
119.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.5 °C - closed cup