Merck
8.00220
Chlorosulfonic acid
for synthesis
Sinónimos:
Chlorosulfonic acid, Sulfuric chlorohydrin, Chlorosulfuric acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
116.53
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
232-234-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
3.08 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97% (acidimetric)
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
pKa 
-6
bp
152 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-80 °C
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Cl)O
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Chlorosulfonic acid for synthesis. CAS 7790-94-5, pH < - 1 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution,(rigorous decomposition).
Analysis Note
Assay (acidimetric)≥ 97.0 %Free SO₃≤ 1.0 %
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
supp_hazards
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Códigos de peligro
Clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)