Saltar a
70967
Reactivo de transfección GeneJuice®
Non-lipid based chemical transfection reagent optimized for maximum transfection efficiency, ease-of-use, and minimal cytotoxicity on a wide variety of mammalian cells.
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
Reactivo de transfección, Transfección GeneJuice
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106502
Form:
liquid
Technique(s):
transfection: suitable
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
transfection: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
«Utilizo GeneJuice porque es fácil de utilizar, tiene baja toxicidad y una amplia variedad de células diana»
Stuart Rulten. Research Fellow. Universidad de Sussex
«Desde que trabajamos con GeneJuice, hemos ahorrado mucho tiempo y dinero»
Dr. Andrea Kress, Instituto de biología clínica y molecular, Erlangen, Alemania
«Me parece que Genejuice funciona para muchos tipos de células con una optimización mínima»
Caitriona Marie Lyons. Estudiante de doctorado University College Cork, Irlanda
La transfección es el proceso mediante el cual se introducen ácidos nucleicos en células de mamífero. El reactivo de transfección GeneJuice es una formulación patentada optimizada para una máxima eficiencia de la transfección, facilidad de uso y mínima citotoxicidad para las células de mamífero. Mientras que muchos de los reactivos de transfección disponibles se basan en la formulación lipídica catiónica, el reactivo de transfección GeneJuice está compuesto por una proteína celular no tóxica y una pequeña cantidad de una nueva poliamina. El reactivo de transfección GeneJuice permite una transferencia muy eficiente de ADN en transfecciones estables y transitorias de células eucariotas y es ideal para transfecciones de gran rendimiento en un formato de placa multipocillo. Su composición exclusiva es compatible con medios que contienen suero y medios que no lo contienen, lo que hace que sea innecesario el cambio de medios durante los experimentos de transfección. Genejuice es una alternativa superior a una amplia variedad de otras técnicas, como la coprecipitación de fosfato de calcio, la electroporación, la microinyección, la administración de partículas biolísticas, la lipofección y la formación de complejos con DEAE-dextrano. El tamaño de 1 ml proporciona suficiente reactivo para realizar hasta 500 transfecciones en placas convencionales de 35 mm.
Líneas celulares transfectadas con GeneJuice® Reactivo de transfección
Líneas celulares:células primarias:
10T1/2
293T
3T3 NIH
3T3 Swiss
3T3-L1
A204
A431
A549
alfa TC1-6
AR 42J
As4.1
AtT-20
B50
BC-1
BC-2
BC3
BCBL
BHK-21
C3H/10T1/2
C6
C2C12
Caco-2
Caki-1
Calpan-1
Calu-1
Calu-6
CCL-131
CFPAC-1
Chang Liver
CHO
CHO-7
CHO-IR
CHO-K1
COS-1
COS-7
CS-1
CV-1
Daudi
DDTI MF-2
DT40
ECV304
EL4
ES-E14TG2a
EVSCC17M
H9c2
HCT-116
HEK293
HeLa
HeLa B
HeLa T4
Hep 3B2.1-7
HepG2
Hepa 1-6
Ht-29
HTB-37
HTB-45
Huh-7
HUVEC
IC21
IEC-6
JEG-3
Jurkat
KB
L57-3-11
L-6
L-929
MA-10
McA-RH7777
MCF-7
MCF-10-2A
MDCK
Melanocito
MG-63
Neuro 2A
Neuroblastoma
NRK
NT2/D1
OV-1063
OVCAR3
P4
P19
PC12
PA317
PAM212
PS-1
R2C
RAW 264.7
RBL-2H3
RMP-41
SAOS-2
SC-1
Schneider line2
SK-N-MC
SK-N-SH
SKOV3
STO
SW-480
SW-837
T3M4
TM4
U937
UCD
Vero
Células de músculo liso aórtico
Astrocitos
Angioblastos
Condrocitos
Células cromafines
Células epiteliales:
mamarias
prostáticas
traqueales
Fibroblastos
Queratinocitos
Reactivo de transfección química no lipídico optimizado para una máxima eficiencia de la transfección y facilidad de uso, y una mínima citotoxicidad en una amplia variedad de células de mamífero.
Features and Benefits
  • Transferencia de ADN muy eficiente para transfecciones estables y transitorias
  • Compatibilidad con medios que contienen suero y medios que no contienen suero
  • Protocolo sencillo, sin necesidad de cambiar medios
  • Ideal para transfección de gran rendimiento en formato de placa multipocillo
  • Ideal para la producción de retrovirus para la transducción de células T
  • Funciona para muchos tipos de células con una optimización mínima
  • Proporciona una eficiencia de transfección mayor y una citotoxicidad menor que los reactivos de otros proveedores
  • El tamaño de 1 ml proporciona suficiente reactivo como para realizar hasta 500 transfecciones en placas convencionales de 35 mm
Preparation Note
Si desea ver el protocolo, pulse aquí
Other Notes
Debido a la naturaleza de los materiales peligrosos de este envío, podrían aplicarse gastos de envío a su pedido. Ciertos tamaños pueden estar exentos de los gastos de envío añadidos a los materiales peligrosos. Consulte a su oficina local de ventas si desea más información relativa a dichos gastos.
Legal Information
GeneJuice® es una marca registrada de EMD Chemicals Inc.
GENEJUICE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicidad: Inflamable (J)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
712597128172181
description
Non-lipid based chemical transfection reagent optimized for maximum transfection efficiency, ease-of-use, and minimal cytotoxicity on a wide variety of mammalian cells.
description
Proprietary liposome transfection reagent optimized for maximal transfection efficiency of Sf9 insect cells for baculovirus protein expression.
description
Efficient protein delivery into mammalian cells
description
Animal-free polycationic liposomal transfection reagent optimized for the transfection of HEK293 cells grown in suspension culture.
form
liquid
form
suspension
form
liquid
form
liquid
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
67.1 °F - Information taken from reference works and the literature.
flash_point_c
19.5 °C - Information taken from reference works and the literature.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Can I use the product in the presence of serum?
    1 answer
    1. Yes. Our nucleic acid transfection reagents are effective for transfecting cells in media with or without serum. While cells can be incubated in media containing serum, it is absolutely critical that serum is NOT present during formation of the transfection reagent/DNA complex. For most applications, we recommend adding the transfection reagent/DNA complex (formed in serum-free media) to cells grown in complete growth media. For certain cell lines and experimental conditions, serum starvation of cells might be required. Since serum provides growth factors and nutrients, transfection efficiencies achieved with growth in serum containing media are typically better than those in serum-free media.
      Helpful?
  2. Why do I need to perform optimization? How should I go about doing it?
    1 answer
    1. Each cell type behaves differently, by carrying out an optimization, the best transfection condition for your particular cell type can be determined. In other words, you can avoid putting too much transfection reagent on your cells, which may cause unnecessary toxicity issue and waste of precious transfection reagent. Optimization is suggested for every new combination of cell type and plasmid. The most important parameters are cell density and ratio of transfection reagent to DNA. Start with the volume of the selected transfection reagent (1x) and plasmid amount (1x) as recommended in the User Protocol. If those conditions do not yield the desired results, an optimization experiment can be performed. In a 24-well plate, plate the same amount of cells in each well. Set up a gradient across the plate and add the appropriate volume of transfection reagent (0.5x, 1x, 1.5x, 2x, 2.5x and 3x). Set up a gradient down the plate and add the appropriate amount of plasmid (0.5x, 1x, 1.5x and 2x). With a reporter gene in the plasmid, the optimal condition can be easily determined.
      Helpful?
  3. Will antibiotics interfere with transfection?
    1 answer
    1. We do not recommend including antibiotics during the formation of the transfection reagent/DNA complex. Increased cell permeability during transfection causes high antibiotic influx, resulting in cell death. Some antibiotics (such as kanamycin) are cationic and can therefore interfere with transfection. Antibiotics such as penicillin and streptomycin can be present in the complete growth media (with serum) which is used to grow the cells. If you are generating stable transfectants, add selection antibiotics (e.g., G 418 or hygromycin) 48-72h after transfection.
      Helpful?
  4. Is the quality of DNA important for good transfection?
    1 answer
    1. Yes, it is essential that the DNA to be transfected is of high quality and free of endotoxins. Plasmid DNA preparations should include an endotoxin removal step.
      Helpful?
  5. What is the size limit for plasmid DNA?
    1 answer
    1. Large plasmids in the range of 12-15 kb can be transfected. We have cloned and expressed inserts encoding large proteins (including β-gal) without difficulty in mammalian cell lines.
      Helpful?
  6. How long should I leave the transfection reagent on the cells? Do I need to change medium at any time after transfection?
    1 answer
    1. Since our nucleic acid transfection reagents are compatible with serum-containing media, medium change after transfection is not necessary. The majority of cell types can be incubated with the transfection mix for 24-72h without any media change, and then harvested for the desired downstream application. If media change is necessary due to the toxicity of the protein being expressed, the transfection mixture can be removed after 2-8 h of incubation and replaced with complete growth medium.
      Helpful?
  7. How do I scale my transfection protocol when working with different culture volumes?
    1 answer
    1. For most standard culture formats, guidelines are provided in the User Protocol. If you are using different culture volumes, vary the amounts of DNA, transfection reagent, cells, and culture media in proportion to the relative surface area while keeping the transfection reagent: DNA ratio constant.
      Helpful?
  8. Can the DNA transfection reagents be used for co-transfecting plasmids?
    1 answer
    1. Yes. Multiple plasmids can be transfected into the cell at the same time. The key is to maintain the optimal ratio of total DNA (all plasmids). See the User Protocols for more information on the ratio of reagent to DNA.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Oxford, UK
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    The best transfection reagent bar none
    GeneJuice is my go-to transfection reagent. I find it gives better transfection efficiencies with less DNA than lipid-based transfection reagents, and is well tolerated by every cell line I have tested it with.
    Helpful?