5A10HH1
Opticap® XL10 Polygard® CR
inlet connection diam. 9/16 in., pore size 25.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinónimos:
Opticap® XL10 Polygard®-CR 25 µm 9/16 in. HB/HB
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: PC9251-1G
$56.10
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: PC9251-1G
$56.10
Materiales
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Longitud
33.5 cm (13.2 in.)
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
Diámetro
10.7 cm (4.2 in.)
diám. conexión a entrada
9/16 in.
An entrada a salida
33.5 cm (13.2 in.)
Descripción general
Características y beneficios
Envase
Otras notas
Ligadura / enlace
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable