Merck
573126
STAT3 Inhibitor XI, STX-0119
The STAT3 Inhibitor XI, STX-0119 controls the biological activity of STAT3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
STAT3 Inhibitor XI, STX-0119, N-(5-(Furan-2-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-2-phenylquinoline-4-carboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H14N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
382.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
gray to off-white
solubility
DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=NN=C(C2=CC=CO2)O1)C3=CC(C4=CC=CC=C4)=NC5=C3C=CC=C5
InChI key
MNPXTRXFUMGQLK-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable oxadiazolyl-quinolinecarboxamide that is shown to selectively suppress STAT3, but not STAT1, STAT5a, or STAT5b, DNA binding activity in nuclear extract from IL-6-stimulated MDA-MB-468 cells (by 74% at 50 µM) and prevent IL-6-stimulated STAT3 dimerization in HEK293 cells (by 50% and 99%, respectively, at 74 and 100 µM), as well as inhibit the expression of STAT3 target genes, c-myc, cyclin D1, and survivin, both in cultures in vitro (effective conc. 50 µM) and in SCC3-derived tumors in mice in vivo (160 mg/kg/day; p.o.).
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Ashizawa, T., et al. 2011. Int. J. Oncol.38, 1245,
Matsuno, K., et al. 2010. ACS Med. Chem. Lett.1, 371.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)