Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
solid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Protease Inhibitor Set, The Protease Inhibitor Set controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
input
general use sample(s)
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Inhibits protease activity when the precise nature of proteolytic activity is not known.
Other Notes
Munger, J.S., et al. 1995. Biochem. J.311, 299.
Murao, S., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 349.
Schmidt, H.H., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 615
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Peptide Res.40, 233.
McGowan, E.B., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 432.
Brass, L.F., and Shaltil, S.J. 1988. J. Biol. Chem.263, 5210.
Barrett, A.J., et al. 1982. Biochem. J.201, 189.
Hanada, K. 1978. Agric. Biol. Chem.42, 523.
Umezawa, H., 1976. Methods Enzymol.45, 678.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Shaw, E. 1967. Methods Enzymol.11, 677.
Shaw, E., et al. 1965. Biochemistry4, 2219.
Murao, S., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 349.
Schmidt, H.H., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 615
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Peptide Res.40, 233.
McGowan, E.B., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 432.
Brass, L.F., and Shaltil, S.J. 1988. J. Biol. Chem.263, 5210.
Barrett, A.J., et al. 1982. Biochem. J.201, 189.
Hanada, K. 1978. Agric. Biol. Chem.42, 523.
Umezawa, H., 1976. Methods Enzymol.45, 678.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Shaw, E. 1967. Methods Enzymol.11, 677.
Shaw, E., et al. 1965. Biochemistry4, 2219.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protease Inhibitor Set
Palabra de advertencia
Danger
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?