535140
Protease Inhibitor Cocktail III
Animal-Free, liquid, for the inhibition of aspartic, cysteine, serine proteases and aminopeptidases
Sinónimos:
Animal free Protease inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Protease Inhibitor Cocktail Set III, Animal-Free, Protease Inhibitor Cocktail Set III, Animal-Free, is a cocktail of six protease inhibitors with broad specificity for the inhibition of aspartic, cysteine & serine proteases & aminopeptidases.
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Aspartic, cysteine, and serine proteases as well as aminopeptidases
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C