Merck
5.04359
Palmitoylethanolamide
Sinónimos:
Palmitoylethanolamide, N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, PEA, Palmidrol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H37NO2
Número CAS:
Peso molecular:
299.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 20 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CCO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
InChI key
HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
General description
An endogenous lipid that acts as a selective agonist for GPR55 receptors (EC50 = 4, 19 800 and >30 000 nM at GPR55, CB2 and CB1 receptors respectively). Producing robust anti-inflammatory actions by activating PPARα (EC50 = 3 µM).
Biochem/physiol Actions
Primary Target
GPR55 receptor
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Slight warming is required for complete solubilization.
Other Notes
Griffin, G., et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.292, 886.
Lambert, D., et al. 2001. Epilepsia.42, 321.
Lambert, D., et al. 2002. Curr. Med. Chem.9, 663.
Lo Verme, J., et al. 2005. Life Sci.77, 1685.
Re, G., et al. 2005. Vet. J.173, 21.
Ryberg, R., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 1092.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitoylethanolamide
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)