Saltar a
475855
Miracloth
Rapid, effective filtration of homogenates
Sinónimos:
Protein extraction filter cloth
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41104900
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 1 roll (cloth in plastic bag)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Miracloth es un material de filtración compuesto por rayón-poliéster con un aglutinante acrílico que es esterilizable en autoclave y está diseñado para una filtración rápida de homogeneizados gelatinosos.
Application
Miracloth es ideal para la filtración de lisados neutralizados aclarados durante la purificación de plásmidos a escala media y grande para evitar la contaminación con material de sedimento débilmente adherido. Además, es útil para el aislamiento de protoplastos.
Features and Benefits
Filtración rápida de homogeneizados gelatinosos
Material esterilizable en autoclave para asegurar la esterilidad
Evita la contaminación con material de sedimento débilmente adherido durante la purificación de plásmidos
Útil para el aislamiento de protoplastos
Tamaño de poro típico de 22-25 µm
Other Notes
Hardy, G.E., St. J., and Sivasithamparam, K. 1991. Soil Biol. Biochem. 23, 25.
Hanau, R.M., et al. 1989. Exp. Mycol. 13, 33.
Walker, S.J., et al. 1984. Environ. Exp. Botany24, 113.
Binder, A. et al. 1977. J. Biol. Chem. 253, 3094.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicidad: Manipulación estándar (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
WHA2812259WHA2811308WHA2814199
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Whatman 2812-259, Whatman Article No. 28419019 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 2811-308, Whatman Article No. 28419016 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 2814-199, Whatman Article No. 28419025 (US reference)
packaging
pkg of 1 roll (cloth in plastic bag)
packaging
pack of 10
packaging
pack of 25
packaging
pack of 25
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How big is the roll of millipore miracloth, product #475855? I don't see dimensions listed
    1 answer
    1. One roll is 18 inches x 50 feet.
      Helpful?
  2. How long is one roll?
    1 answer
    1. One roll has the dimensions of 18 in. x 50 ft.