Saltar al contenido
437641
Lipoproteins, High Density, Human Plasma
Sinónimos:
HDL
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis)
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
A 10 mg vial contains ~5 mg of protein.
Native high density lipoproteins from human plasma. Cholesterol-carrier protein that acts as a scavenger of tissue cholesterol. Important in cholesterol efflux from tissues. Involved in return of cholesterol from the periphery to the liver for removal as bile acids. (Composition: 55-45% lipid, 45-55% protein. Note: 10 mg vial contains 5 mg of protein.)
Packaging
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Other Notes
Badimon, J.J., et al. 1992. Circulation 86, III86.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)