Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7Na2O6P · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
306.11
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (titration)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
description
Merck USA index - 14, 4486
assay
≥97% (titration)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
input
general use sample(s)
solubility
water: 5 mg/mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.010%, phosphate (PO43-): ≤0.010%
cation traces
As: ≤0.00050%, heavy metals (as Pb): ≤0.0020%
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OC(CO)CO.O.O.O.O.O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.5H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;;;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
InChI key
PEMUISUYOHQFQH-UHFFFAOYSA-L
General description
A phosphate group donor in matrix mineralization studies. Accelerates calcification in vascular smooth muscle cells. Also acts as a protein phosphatase inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Other Notes
Fujimoto, H., and Mabuchi, I. 1997. J. Biochem. 122, 518.
Lecanda, F., et al. 1997. J. Cell Biochem. 67, 386.
Laurencin, C.T., et al. 1996. Bone 19, 93s.
Shioi, A., et al. 1995. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 15, 2003.
Lecanda, F., et al. 1997. J. Cell Biochem. 67, 386.
Laurencin, C.T., et al. 1996. Bone 19, 93s.
Shioi, A., et al. 1995. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 15, 2003.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?