Saltar al contenido
344342
D-Fructose-6-phosphate, Disodium Salt
"A glycolytic intermediate formed by the isomerization of glucose-6-phosphate.
Sinónimos:
D-Fructose-6-phosphate, Disodium Salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4276
assay
≥95% (chromatography)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
impurities
≤0.50% Fructose-1,6-diphosphate
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h3,5-8,10-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-;;/m1../s1
InChI key
ZWRAEINUXILZBD-ABICQQBESA-L
General description
A glycolytic intermediate formed by the isomerization of glucose-6-phosphate.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)