description
Merck USA index - 14, 2883
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 15 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC(=C[C@H]1[C@H](C1(C)C)C(=O)O[C@@H](c2cc(ccc2)Oc3ccccc3)C#N)Br
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
InChI key
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
protein phosphatase 2B
Preparation Note
Other Notes
Enan, E., and Matsumura, F. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 703.
Enan, E., and Matsumura, F. 1992. Biochem. Pharmacol.43, 1777.
Narahasi, T. 1992. Trends Pharmacol. Sci.13, 236.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deltamethrin
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?