Saltar al contenido
219007
Caspase Inhibitor VI
Z-VAD-FMK, CAS 161401-82-7, is an irreversible pan caspase inhibitor. Does not require pretreatment with esterase for in vitro studies.
Sinónimos:
Caspase Inhibitor VI, Z-VAD-FMK
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H28FN3O7
Número CAS:
Peso molecular:
453.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: 9 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
FCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C)CC(=O)O
InChI
1S/C21H28FN3O7/c1-12(2)18(25-21(31)32-11-14-7-5-4-6-8-14)20(30)23-13(3)19(29)24-15(9-17(27)28)16(26)10-22/h4-8,12-13,15,18H,9-11H2,1-3H3,(H,23,30)(H,24,29)(H,25,31)(H,27,28)/t13-,15-,18-/m0/s1
InChI key
SUUHZYLYARUNIA-YEWWUXTCSA-N
General description
An irreversible general caspase inhibitor. Useful for studies involving recombinant, isolated, and purified caspase enzymes. Unlike Caspase Inhibitor I (Cat. No. 627610 ), this inhibitor does not require pretreatment with esterase for in vitro studies. A 10 mM (1 mg/221 µl) solution of Caspase Inhibitor VI (Cat. No. 219011 ) in DMSO is also available.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)