Saltar al contenido
218744
Caspase-2 Inhibitor I
The Caspase-2 Inhibitor I controls the biological activity of Caspase-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinónimos:
Caspase-2 Inhibitor I, Z-VD(OMe)VAD(OMe)-FMK
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H46FN5O11
Peso molecular:
695.73
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC), ≥95% (TLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (TLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
A cell-permeable and irreversible inhibitor of caspase-2 (ICH-1)
An irreversible inhibitor of caspase-2 (ICH-1).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
caspase-2
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Gregoli, P.A., and Bondurant, M.C. 1999. J. Cell Physiol. 178, 133.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Z-Val-Asp(OMe)-Val-Ala-Asp(OMe)-CH₂F*
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)