Saltar al contenido
218728
Caspase-9 Inhibitor III
The Caspase-9 Inhibitor III, also referenced under CAS 403848-57-7, controls the biological activity of Caspase-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinónimos:
Caspase-9 Inhibitor III, Ac-LEHD-CMK
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H35ClN6O9
Número CAS:
Peso molecular:
587.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)CCC(=O)O)Cc1nc[nH]c1)CC(=O)O
InChI
1S/C24H35ClN6O9/c1-12(2)6-17(28-13(3)32)23(39)29-15(4-5-20(34)35)22(38)31-18(7-14-10-26-11-27-14)24(40)30-16(8-21(36)37)19(33)9-25/h10-12,15-18H,4-9H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,32)(H,29,39)(H,30,40)(H,31,38)(H,34,35)(H,36,37)/t15-,16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
JSRLQUNMFYXVQD-XSLAGTTESA-N
General description
A potent and irreversible inhibitor of caspase-9 (ICE-LAP6, Mch6). Reported to reduce myocardial infarct size during reperfusion (~70 nM).
A potent, irreversible inhibitor of caspase-9. Reported to reduce myocardial infarct size during reperfusion (~70 nM).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
caspase-9
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 70 nM against caspase-9
Other Notes
Ac-Leu-Glu-His-Asp-CMK
Mocanu, M.M., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 197.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)