Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106617
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
34360190
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
transfection: suitable
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?