Merck
208291
Cloruro de calcio dihydrate
Molecular Biology
Sinónimos:
CaCl2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
147.01
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥99% (complexometric)
Grade:
Molecular Biology
Form:
solid
Solubility:
water: 150 mg/mL
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 1659
assay
≥99% (complexometric)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 150 mg/mL
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Has an optimal pH of 5.0-8.0.
Preparation Note
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro de calcio dihydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c