Merck
20-306
ATP
liquid
Sinónimos:
Adenosine triphosphate solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
ATP 10mM,
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
General description
El trifosfato de adenosina (AT) consta de una base adenina unida a un azúcar ribosa y tres grupos fosfato.
Application
Se ha utilizado ATP 10 mM en el análisis de actividad de la cinasa 5 dependiente de ciclina (CDK5) y de la calpaína para determinar la actividad CDK5 en tejidos cerebrales.
Biochem/physiol Actions
El trifosfato de adenosina (ATP) es la moneda energética más crucial de las células, que interviene en muchos procesos celulares. Tiene un elevado potencial de transferencia de fosfatos, que es útil en la contracción muscular, el transporte por la membrana, y la síntesis y la degradación de moléculas biológicas. El ATP funciona como una molécula de señalización intracelular/extracelular en procesos celulares como la motilidad celular, la secreción de insulina, la neurotransmisión y el desarrollo de órganos.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ATP 10mM
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1