Acerca de este artículo
Assay:
>95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubility
water: 10 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(Cc2ccccc2)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)CCCCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C21H26N2O3S.ClH/c22-14-8-7-13-19(20(24)27-16-18-11-5-2-6-12-18)23-21(25)26-15-17-9-3-1-4-10-17;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
InChI key
PNDSXGXPDJRQAV-FYZYNONXSA-N
General description
Highly sensitive substrate for trypsin-like enzymes and granule-associated serine esterases.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for trypsin-like enzymes and granule-associated serine esterase
Substrate for trypsin-like enzymes and granule-associated serine esterase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Other Notes
Green, G.D.J. and Shaw, W. 1979. Anal. Biochem. 93, 223.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?