Merck
1.46502
Rack for 55mm Contact Plates
Stainless Steel Rack for the transport of up to 10x90mm Contact Plates, autoclavable
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NC.81
UNSPSC Code:
41122409
Feature:
autoclavable
Material:
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Quality Segment
feature
autoclavable
diam. × H
70 mm × 250 mm
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
compatibility
for use with 55mm Contact Plates
storage temp.
no temp limit
General description
Racks for ICR (Isolator Clean Room) and ICR plus contact plates are suitable for monitoring sanitized, dry surfaces in critical cleanrooms, RABS, and isolators. The stainless-steel racks aid in safe, easy, and convenient handling.
Application
Racks for ICR Contact Plates are used for safe and convenient handling of contact plates in critical cleanrooms, RABS, and isolators
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)