14-458-M
CSK Protein, active, 10 µg
Active, recombinant full-length human CSK, containing an N-terminal GST-tag incorporating a PreScission Protease cleavage site, for use in Kinase Assays.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in BL21 DE3 cells
mol peso
Mw 77.6 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... CSK(1445)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2