1.12130
Dimidium bromide
for surfactant tests
Sinónimos:
Dimidium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl- 6-phenylphenanthridinium bromide
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
solid
composición
dye content, ≥95% spectrophotometric assay
pérdida
≤5% loss on drying, 110°C
mp
242 °C
densidad aparente
380 kg/m3
λmáx.
523-528 nm in methanol
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Br.N1(C2=CC(=N)C=CC2=C3C(=C1c4ccccc4)C=C(C=C3)N)C
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
Clave InChI
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- A comparison of the base-pair specificities of three phenanthridine drugs using solution spectroscopy.: This study evaluates the specificity of three phenanthridine drugs, including Dimidium bromide, in binding to DNA base pairs through solution spectroscopy techniques. The research offers significant insights into the interactions at the molecular level, providing valuable information for chemists involved in drug design and DNA interaction studies (Dougherty G, 1982).
Nota de análisis
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (methanol): 523 - 528 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.0005 %; methanol): 168 - 177
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable