Saltar a
1.10337
Peroxide Test Strips, colorimetric
greener alternative
Alternativa más ecológica
100-1000 mg/L (H₂O₂), MQuant®
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de peróxidos
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ensayo de peróxidos, colorimetric, 100-1000 mg/L (H2O2), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
100-1000 mg/L (H2O2)
application(s)
disinfection control
wastewater
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Método: colorimétrico con tiras reactivas 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mg/l (H2O2) MQuant®
El peróxido es un desinfectante polivalente que, debido a su excelente acción antivírica, bactericida y fungicida, se utiliza ampliamente en la industria alimentaria. La peroxidasa transfiere el oxígeno del peróxido a un indicador rédox orgánico. Esto da lugar a un producto de oxidación amarillo-marrón. La concentración de peróxido se mide de manera semicuantitativa por comparación visual de la zona de reacción en la tira reactiva con los campos de la escala de color. Cada tira tiene también una segunda zona de reacción (zona de alerta). Esta zona cambia de color en presencia de elevadas concentraciones de peróxido (a partir de aproximadamente 2000 mg/l (H2O2) y de concentraciones interferentes de ácido peracético. Las tiras reactivas son perfectas para el preanálisis rápido y económico de una muestra para estimar la concentración de peróxido y un posible factor de dilución antes de utilizar un método cuantitativo como el ensayo de peróxidos Reflectoquant® o Spectroquant®.
Diseño para beneficios de sostenibilidad:
Seguimos demostrando nuestro compromiso con nuestro planeta y un futuro sostenible explorando formas de mejorar los productos existentes en nuestra cartera. Recientemente hemos revisado la línea actual de tiras reactivas MQuant® para identificar oportunidades clave destinadas a minimizar el impacto sin comprometer el rendimiento del producto.
Este producto se ha beneficiado de:
  • Tira reactiva con reducción
  • Tubo de aluminio reciclado
  • Folleto de instrucciones digital
Más información sobre la iniciativa: Pequeños cambios en las tiras reactivas para un gran impacto.
Application
  • Control de calidad de los alimentos: en la industria alimentaria, las pruebas de peróxido se utilizan para determinar el valor de peróxido en aceites vegetales y otras grasas comestibles. Esta aplicación es crucial para evaluar la frescura y la vida útil de los productos alimenticios. En un estudio reciente se demostró el uso de dispositivos analíticos en papel para la determinación colorimétrica de los valores de peróxido en aceites vegetales, destacando la simplicidad y la eficacia de este método para las pruebas de calidad sistemáticas de los alimentos (Ghohestani et al., Food Chemistry, 2023).
Other Notes
Sustituye a: 10337-1; 10337
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.100111.100811.16731
description
colorimetric, 100-1000 mg/L (H2O2), MQuant®
description
colorimetric, 0.5-25 mg/L (H2O2), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
description
colorimetric, 0.5-100 mg/L (H2O2), MQuant®
description
reflectometric, 100-1000 mg/L (H2O2), Reflectoquant®
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
compatibility
RQflex® 20
measuring range
100-1000 mg/L (H2O2)
measuring range
0.5-25 mg/L (H2O2)
measuring range
0.5-100 mg/L (H2O2)
measuring range
100-1000 mg/L (H2O2)
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ensayo de peróxidos
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hello, I am interested in recommending these test strips to our customers. If available, can you please provide me with the concentrations of PAA and free chlorine, above which starts to interfere with these test strips?
    1 answer
    1. Free chlorine does not interfere with this product up to 500 mg/L (as hypochlorite); interference may occur above this. No numeric threshold is specified for peracetic acid; interference is indicated by a color change in the alert zone, signaling unreliable results. Please see the link below to access a user guide.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/268/688/110337ug-ms.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf