Acerca de este artículo
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarletechnique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
2-30°C
General description
Contents: 6 units 5 units 0.8mm, 1 unit 1.25mm
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
Analysis Note
TLC-Test: passes test
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?