Saltar al contenido
1.08159
Holmium perchlorate standard solution
for the calibration of spectrophotometers
Sinónimos:
Calibration standard for UV-VIS Spectrophotometer, Holmium standard for UV-VIS Spectrophotometer
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
density
1.136 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
Application
  • Holmium perchlorate standard solution for use in calibration of spectrophotometers
  • May be used to calibrate a newly installed instrument or after a major repair of an instrument
  • Applicable for quality control checks and system suitability tests
Analysis Note
The principal absorption bands (2nm slit, 30 nm/min. scan speed) of this solution are at the following wavelengths:
λ max: 241.1 ± 0.4 nm
:
:
:
:
:
:
:
:
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1
Clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)