para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106213
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
medium granules (dehydrated (DCM))
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.7-7.1 (25 °C in H2O)
solubility
52 g/L
bulk density
700 kg/m3
application(s)
clinical
microbiology
suitability
Salmonella spp.
General description
for the isolation of Salmonella
Analysis Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BPLS agar
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3