Merck
1.06732
Neocarmine W "Fesago" color reagent
for the detection of textile fibres
Sinónimos:
Reagents for detection of textile fibres, Fesago
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116130
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
pH
1.5 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
for the detection of textile fibers
Analysis Note
Suitability for coloration of textiles: passes test
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)