Saltar al contenido
1.06575
Hidrogenofosfato de disodio heptahidratado
for analysis EMSURE® ACS
Sinónimos:
Fosfato de sodio dibasic heptahidratado, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio heptahidratado
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na2HPO4 · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
268.07
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-448-7
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
98.0-102.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
154 g/L
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
4.9 (vs air)
product line
EMSURE®
assay
98.0-102.0% (acidimetric)
form
solid
potency
12930 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
154 g/L
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI key
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Valoración (acidimétrica): 98,0 - 102,0 %
Identidad: pasa la prueba
Materia insoluble: ≤ 0,005 %
Valor de pH (5 %; agua, 25 °C): 8,7 - 9,3
Cloruros (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Metales pesados (ACS): ≤ 0,001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
Se ajusta a ACS
Other Notes
Sustituye a: SX0715; SX0715-3; SX0715-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)