Documentos clave
1.06107
Supelco
Absorption tube for H₂O
average diameter 0.3 nm (with indicator)
About This Item
Código UNSPSC:
41104911
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tamaño de poro
0.3 nm average diameter (with indicator)
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
(molecular sieve 0.3 nm with indicator)