Merck
1.04015
Glass beads 3 mm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
no temp limit
Quality Segment
General description
Glass beads can be used to purify, enrich or separate samples of solids, liquids or gases. They offer excellent batch consistency to ensure reliable, reproducible results.