Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
NACRES:
NB.21
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
solid
surface area
800-1500 m2/g
impurities
≤10% HNO3 solubles
ign. residue
≤10% (600 °C)
loss
≤10% loss on drying
mp
3550 °C
bulk density
150‑440 kg/m3
cation traces
Fe: ≤1000 ppm, Zn: ≤200 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity: passes test
Substances soluble in nitric acid: ≤ 10 %
Fe (Iron): ≤ 1000 ppm
Zn (Zinc): ≤ 200 ppm
n-Hexane adsorption: ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C): ≤ 10 %
Loss on drying: ≤ 10 %
Substances soluble in nitric acid: ≤ 10 %
Fe (Iron): ≤ 1000 ppm
Zn (Zinc): ≤ 200 ppm
n-Hexane adsorption: ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C): ≤ 10 %
Loss on drying: ≤ 10 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Charcoal activated
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?