Saltar a
1.00807
Ácido tricloroacético
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Ácido tricloroacético
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2HCl3O2
Número CAS:
Peso molecular:
163.39
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-927-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (alkalimetric)
Concentration:
≥99.5%
Form:
solid
Grade:
ACS reagent
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (alkalimetric)
form
solid
autoignition temp.
711 °C
potency
3320 mg/kg LD50, oral (Rat)
concentration
≥99.5%
impurities
≤0.01% In water insoluble matter, ≤300 ppm Sulfated ash (600 °C)
color
clear
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
54-56 °C
transition temp
flash point >110 °C
solubility
1300 g/L
density
1.63 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 ppm, nitrate (NO3-): ≤20 ppm, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤200 ppm
cation traces
Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤10 ppm, heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
storage temp.
15-25°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Application
Trichloroacetic acid (TCA) is used in:
  • Ascorbic acid assay to homogenize microalgae samples under ice-cold conditions, facilitating the extraction of ascorbic acid (vitamin C).
  • Volatile Basic Nitrogen (VBN) assay to extract volatile basic nitrogen from the sample, aiding in the assessment of the freshness and quality of the meat.
Analysis Note
Valoración (alcalimétrica): ≥ 99,5 %
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Aspecto: cristales delicuescentes incoloros
Aspecto de la disolución (200 g/l; agua): transparente e incolora
Materia insoluble en agua: ≤ 0,01 %
Cloruros (Cl): ≤ 10 ppm
Nitratos (NO₃): ≤ 20 ppm
Fosfatos (PO₄): ≤ 5 ppm
Sulfatos (SO₄): ≤ 200 ppm
Metales pesados (como Pb): ≤ 20 ppm
Cu (Cobre): ≤ 5 ppm
Fe (Hierro): ≤ 10 ppm
Sustancia fácilmente carbonizable: pasa la prueba
Cenizas sulfatadas (600 °C): ≤ 300 ppm
Other Notes
Sustituye a: TX1045; TX1045-5; TX1045-3
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
91230T6399822342
description
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
description
ACS reagent, for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer, ≥99.5%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
for synthesis
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
synthesis grade
concentration
≥99.5%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
assay
≥99.5% (alkalimetric)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0%
assay
≥98% (acidimetric)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
form
solid
form
flakes
form
crystalline
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido tricloroacético
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
hcodes
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf