Saltar a
1.00452
Nitric acid
65%, for analysis (max. 0.005ppm Hg) EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
Sinónimos:
Ácido nítrico solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
63.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
38060304
Assay:
≥65.0% (alkalimetric)
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ácido nítrico al 65 %, for analysis (max. 0.005ppm Hg) EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥65.0% (alkalimetric)
form
liquid
SMILES string
O[N+]([O-])=O
impurities
≤0.005 ppm Hg (Mercury), ≤0.01 ppm Ag (Silver), ≤0.01 ppm As (Arsenic), ≤0.01 ppm Ba (Barium), ≤0.01 ppm Be (Beryllium), ≤0.01 ppm Cd (Cadmium), ≤0.01 ppm Co (Cobalt), ≤0.01 ppm Cu (Copper), ≤0.01 ppm Li (Lithium), ≤0.01 ppm Mn (Manganese), ≤0.01 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.01 ppm Pb (Lead), ≤0.01 ppm Sr (Strontium), ≤0.01 ppm V (Vanadium), ≤0.02 ppm Cr (Chromium), ≤0.02 ppm Ge (Germanium), ≤0.02 ppm In (Indium), ≤0.02 ppm Ni (Nickel), ≤0.02 ppm Ti (Titanium), ≤0.02 ppm Tl (Thallium), ≤0.02 ppm Zn (Zinc), ≤0.02 ppm Zr (Zirconium), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm Au (Gold), ≤0.05 ppm Ga (Gallium), ≤0.05 ppm Mg (Magnesium), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Ca (Calcium), ≤0.1 ppm Fe (Iron), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Pt (Platinum), ≤0.2 ppm Chloride (Cl), ≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb), ≤0.2 ppm Na (Sodium), ≤0.2 ppm Phosphate (PO4), ≤0.5 ppm Sulfate (SO4), ≤1 ppm Fluoride (F)
ign. residue
≤3 ppm (as SO4)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.39 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Valoración (alcalimétrica): ≥ 65,0 %
Identidad: pasa la prueba
Aspecto: pasa la prueba
Densidad (d 20/20): 1,384 - 1,416
Cloruros (Cl): ≤ 0,2 ppm
Fluoruros (F): ≤ 1 ppm
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,2 ppm
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,5 ppm
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,2 ppm
Ag (Plata): ≤ 0,01 ppm
Al (Aluminio): ≤ 0,05 ppm
As (Arsénico): ≤ 0,01 ppm
Au (Oro): ≤ 0,05 ppm
Ba (Bario): ≤ 0,01 ppm
Be (Berilio): ≤ 0,01 ppm
Bi (Bismuto): ≤ 0,1 ppm
Ca (Calcio): ≤ 0,1 ppm
Cd (Cadmio): ≤ 0,01 ppm
Co (Cobalto): ≤ 0,01 ppm
Cr (Cromo): ≤ 0,02 ppm
Cu (Cobre): ≤ 0,01 ppm
Fe (Hierro): ≤ 0,1 ppm
Ga (Galio): ≤ 0,05 ppm
Ge (Germanio): ≤ 0,02 ppm
Hg (Mercurio): ≤ 0,005 ppm
In (Indio): ≤ 0,02 ppm
K (Potasio): ≤ 0,1 ppm
Li (Litio): ≤ 0,01 ppm
Mg (Magnesio): ≤ 0,05 ppm
Mn (Manganeso): ≤ 0,01 ppm
Mo (Molibdeno): ≤ 0,01 ppm
Na (Sodio): ≤ 0,2 ppm
Ni (Níquel): ≤ 0,02 ppm
Pb (Plomo): ≤ 0,01 ppm
Pt (Platino): ≤ 0,1 ppm
Sr (Estroncio): ≤ 0,01 ppm
Ti (Titanio): ≤ 0,02 ppm
Tl (Talio): ≤ 0,02 ppm
V (Vanadio): ≤ 0,01 ppm
Zn (Cinc): ≤ 0,02 ppm
Zr (Circonio): ≤ 0,02 ppm
Residuos tras ignición (como SO₄): ≤ 3 ppm
Reactivo ISO
Tiempo mínimo de caducidad: véase etiqueta del producto
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido nítrico al 65 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)