Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
33
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... INSR(3643)
General description
97 kDa
El receptor de insulina es un receptor tirosina cinasa que cuando se une a la insulina, inicia varías vías de transducción de señales, como la de JNK, PI 3-cinasa, Akt y PKC. La intervención farmacológica de estas vías dependientes del R de la insulina es de gran interés para el tratamiento de la resistencia a la insulina, la obesidad y la diabetes. El receptor de la insulina (IR) se sintetiza como un polipéptido único que posteriormente se escinde para generar una cadena α extracelular y una cadena β transmembrana e intracelular, unidas por enlaces disulfuro. La cadena β tiene varios sitios de fosforilación de tirosina, entre ellos tres sitios de autofosforilación en su circuito de activación. La estructura general del IR tiene una gran homología con el receptor de IGF-I, excepto en sus C-terminales, donde las dos proteínas divergen un poco. El IR actúa principalmente mediante la fosforilación de la familia proteica del sustrato del receptor de insulina (IRS), que crea sitios de acoplamiento para las proteínas que contienen el dominio SH2. La señalización de la insulina es muy dependiente de la vía PI3 cinasa y Akt, que parecen intervenir en las funciones de la insulina.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Proteína de fusión con GST que corresponde a los 100 últimos residuos de aminoácidos C-terminales de la cadena β del receptor de insulina humana
Application
Análisis mediante inmunoprecipitación:
Categoría de investigación
Señalización
Metabolismo
Señalización
Metabolismo
El anticuerpo anti-receptor de insulina α, subunidad β es un anticuerpo contra el receptor de insulina a para utilizar en IP y WB.
Subcategoría de investigación
Vía de señalización insulina/energía
Vía de señalización insulina/energía
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce el receptor de αinsulina, subunidad β.
Physical form
Purificado por afinidad
Suero policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Preparation Note
Conservar refrigerado a 2-8°C durante 1 año desde de la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido cerebral humano
Lisado de tejido cerebral humano
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebral de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: : una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó el receptor de la insulinaα, subunidad β, en lisado de tejido cerebral humano.
Análisis mediante inmunotransferencia western: : una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó el receptor de la insulinaα, subunidad β, en lisado de tejido cerebral humano.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?