Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
WB
Citations:
32
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr172)
Gene Information
human ... PRKAA1(5562)
General description
Pm 63 kDa
Immunogen
Péptido sintético conjugado con KLH que corresponde a los aminoácidos que rodean la Thr172 fosforilada de la proteína cinasa alfa 2 (AMPKα2) humana activada por AMP
Application
El anticuerpo anti-fosfo-AMPK α (Thr172) es un anticuerpo contra la fosfo-AMPK α (Thr172) para utilizar en WB.
Biochem/physiol Actions
Reconoce la fosfo-AMPKα.
Physical form
Presentación: Purificada
Analysis Note
Control
Células HEK293 cultivadas sin suero
Células HEK293 cultivadas sin suero
evaluada sistemáticamente mediante inmunotransferencia en lisados RIPA de células HEK293 sin nutrientes durante la noche y AMPK de hígado de rata parcialmente purificada
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-fosfato-AMPK α (Thr172)
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?