Documentos clave
07-412
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-dimetil-arginina, simétrico (SYM10)
serum, Upstate®
Sinónimos:
Ac de detección dimetil-arginina, Ac dimetil-arginina simétrica, Anti-SYM10
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
dimethylation (Arg)
Descripción general
La metilación de las argininas es una modificación postraduccional que tiene como consecuencia la formación de argininas dimetiladas asimétricas y simétricas (aDMA y sDMA).
No reconoce péptidos no metilados, péptidos que contengan argininas asimétricamente dimetiladas o péptidos que contengan una sola dimetilarginina simétrica.
Especificidad
Reconoce proteínas que contienen múltiples argininas simétricamente dimetiladas, entre ellas, la P80-coilina y la proteína Sm B, B′ y D.
Inmunógeno
péptido que contiene cuatro repeticiones simétricas de dimetil-arginina-glicina
Aplicación
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-dimetil-arginina, simétrico (SYM10) es un anticuerpo policlonal de conejo de gran calidad para la detección de dimetil-arginina y ha sido validado en ICC, IP y WB.
Subcategoría de investigación
Biología de la cromatina
Calidad
evaluada de manera sistemática por inmunotransferencia en lisados RIPA de células Jurkat
Descripción de destino
varía
Forma física
Antisuero de conejo completo con azida sódica al 0,05 % y glicerol al 30 %. Líquido a -20°C.
Almacenamiento y estabilidad
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Nota de análisis
Control
Control de antígeno positivo: Nº ref. 12-303, lisado de células Jurkat.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Lindsay M Webb et al.
Frontiers in immunology, 10, 524-524 (2019-04-04)
Multiple sclerosis is an autoimmune disease of the central nervous system (CNS) mediated by CD4+ T cells and modeled via experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Inhibition of PRMT5, the major Type II arginine methyltransferase, suppresses pathogenic T cell responses and EAE.
Joris Paris et al.
Retrovirology, 15(1), 48-48 (2018-07-13)
Nuclear localization of Gag is a property shared by many retroviruses and retrotransposons. The importance of this stage for retroviral replication is still unknown, but studies on the Rous Sarcoma virus indicate that Gag might select the viral RNA genome
Hironari Tamiya et al.
The Journal of clinical investigation, 128(1), 517-530 (2017-12-12)
SHARPIN, an adaptor for the linear ubiquitin chain assembly complex (LUBAC), plays important roles in NF-κB signaling and inflammation. Here, we have demonstrated a LUBAC-independent role for SHARPIN in regulating melanoma growth. We observed that SHARPIN interacted with PRMT5, a
Arginine methylation mediated by the Arabidopsis homolog of PRMT5 is essential for proper pre-mRNA splicing.
Deng, X; Gu, L; Liu, C; Lu, T; Lu, F; Lu, Z; Cui, P; Pei, Y; Wang, B; Hu, S; Cao, X
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Madhumitha Rengasamy et al.
Nucleic acids research, 45(19), 11106-11120 (2017-10-05)
We observed overexpression and increased intra-nuclear accumulation of the PRMT5/WDR77 in breast cancer cell lines relative to immortalized breast epithelial cells. Utilizing mass spectrometry and biochemistry approaches we identified the Zn-finger protein ZNF326, as a novel interaction partner and substrate