Saltar al contenido
07-330
Anticuerpo anti-división del homólogo 3 defectuoso
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Atypical PKC isotype-specific-interacting protein, CTCL tumor antigen se2-5, atypical PKC isotype-specific interacting protein, par-3 (partitioning defective 3, C.elegans) homolog, par-3 partitioning defective 3 homolog (C. elegans), partitioning-defecti
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
188
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, canine, human, mouse, monkey
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
La PAR3 es una proteína adaptadora que participa en los procesos de división celular asimétrica y polarización celular. Parece desempeñar un papel central en la formación de uniones epiteliales estrechas. Su asociación con PARD6B puede impedir la interacción de PAR3 con F11R/JAM1, evitando así el ensamblaje de la unión estrecha. El complejo PARD6-PAR3 enlaza las GTPasas Rho pequeñas unidas a GTP con proteínas cinasa C atípicas. PAR3 interacciona con PARD6A y PARD6B. La isoforma 2, pero no al menos la isoforma 3, interactúa con PRKCZ. La PAR3 interactúa con PRCKI. La PAR3 forma parte de un complejo con PARD6A o PARD6B, PRKCI o PRKCZ y CDC42 o RAC1. La PAR3 interacciona con F11R/Jam1. Los anticuerpos contra la PAR3 están presentes en los sueros de pacientes con linfomas cutáneos de células T.
~180, 150 y 100 kDa
Immunogen
Proteína de fusión a GST que corresponde a los residuos 457-744 de PAR-3 de ratón (número de referencia AY02657).
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-división del homólogo 3 defectuoso es un anticuerpo contra la división del homólogo 3 defectuoso y ha aparecido en más de 20 citas para utilizar en IC y WB.
Inmunocitoquímica:
un lote anterior de este anticuerpo demostró inmunotinción positiva para PAR-3 en células MDCK fijadas con paraformaldehído al 3 % seguido de permeabilización con Triton X-100 al 0,1 %. Demostrado por un laboratorio independiente.
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Biochem/physiol Actions
Reconoce las 3 isoformas de corte de PAR-3, PM ~180, 150, 100 kDa.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene tampón fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, azida sódica al 0,07 % y glicerol al 30 %.
Presentación: Purificada
Purificada por afinidad
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-305, lisado 3T3/A31. Agregue 2,5 μl l de 2-mercaptoetanol/100 μl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del lisado reducido por carril para minigeles.
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisados RIPA de células 3T3/A31, A431 y HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
0.5-2 µg/ml de este anticuerpo detectó las isoformas de PAR-3 en lisados RIPA de células 3T3/A31, A431 y HeLa.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Sustituye a: MABS174
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)