Merck
07-303
Anticuerpo anti-fosfo-acetil-CoA carboxilasa (Ser79)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
acetyl-CoA carboxylase 1, acetyl-CoA carboxylase-alpha, acetyl-Coenzyme A carboxylase alpha
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
canine, human
Application:
WB
Citations:
141
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
canine, human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (immunogen homology), chicken (immunogen homology), rat (immunogen homology), mouse (immunogen homology), dog (immunogen homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer79)
Gene Information
human ... ACACA(31)
General description
257 kDa
La acetil-CoA carboxilasa (ACC) es una enzima dependiente de biotina que cataliza la carboxilación de la acetil-CoA para producir malonil-CoA a través de sus dos actividades catalíticas, la biotina carboxilasa (BC) y la carboxiltransferasa (CT). ACC es una enzima que consta de varias subunidades en la mayoría de los procariotas, mientras que es una enzima grande de múltiples dominios en la mayoría de los eucariotas. La actividad de la ACC puede ser controlada en la transcripción, así como por pequeñas moléculas moduladoras y modificación covalente. El genoma humano contiene los genes de dos ACC diferentes: la ACACA y la ACACB. La actividad de la enzima es controlada por la fosforilación reversible. Las actividades de la enzima están inhibidas si la enzima está fosforilada; la fosforilación se produce cuando las hormonas glucagón o epinefrina se unen a sus receptores o cuando el estado energético de la célula es bajo, lo que lleva a la activación de la proteína cinasa activada por AMP. La presencia de ácidos grasos inhibe las actividades de la enzima. Cuando la insulina se une a sus receptores de la célula, activa una fosfatasa para desfosforilar la enzima; de este modo se potencian las actividades de la acetil CoA carboxilasa. La acetil-CoA carboxilasa se ha convertido recientemente en el blanco del diseño de nuevos fármacos antiobesidad y antibióticos.
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Péptido sintético conjugado con KLH (C-HM RSSM[ps]GLHLVK) correspondiente al aminoácido 73-85 de la acetil CoA carboxilasa de rata.
Application
Categoría de investigación
Transmisión de señales
El anticuerpo anti-fosfo-acetil-CoA carboxilasa (Ser79) es un anticuerpo contra la fosfo-acetil-CoA carboxilasa (Ser79) para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Insulina/comunicación energética
Biochem/physiol Actions
Reconoce la acetil CoA carboxilasa fosforilada en la serina 79, PM 257 kDa.
Physical form
Cromatografía de proteína A
Presentación: Purificada
Proteína A purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH7,4), NaCl 150 mM, con NaN3 al 0,05 %.
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución.
Analysis Note
Evaluada por inmunoelectrotransferencia (Western blot) en lisado de células A375 tratadas y no tratadas con fosfatasa lambda.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó fosfo-acetil-CoA carboxilasa endógena (Ser79) en el lisado de células A375 tratadas y no tratadas con fosfatasa lambda.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Sustituye a: 04-1009
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)