Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
75
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Gabra1(14394)
rat ... Gabra1(29705)
General description
El neurotransmisor GABA (ácido gamma-aminobutírico) se une a receptores transmembrana específicos en la membrana plasmática de neuronas pre y postsinápticas. Se conocen tres clases generales de receptores del GABA: Receptores GABAA y GABAC (ionotrópicos) y receptores GABAB (metabotrópicos). El receptor del GABAA (ácido gamma-aminobutírico tipo A) es un complejo multiproteico que actúa como un canal de cloruro activado por ligando. Estos receptores son heterooligómeros, para los que se conocen actualmente 6 subunidades (a, b, g, d, e y r). Hay al menos 6 isoformas diferentes de la subunidad alfa, y la expresión de la subunidad del receptor varía durante el desarrollo. El aumento del ensamblaje de la subunidad alfa1 en los receptores postsinápticos de las sinapsis inhibidoras cerebelosas es responsable de las corrientes sinápticas inhibidoras rápidas observadas durante el desarrollo posnatal. Además, los receptores GABAA que contienen alfa1 son importantes en la regulación de las propiedades de refuerzo del alcohol, y la expresión de la subunidad alfa1 aumenta con la exposición crónica al alcohol, lo que la convierte en un potencial objetivo terapéutico para la dependencia del alcohol.
~51 kDa observados
Immunogen
Epítopo: Dominio topológico.
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al dominio topológico del receptor α1 del GABAA de rata.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó el receptor α1 del GABAA en tejido de hipocampo de rata.
Análisis mediante inmunoprecipitación: 5 µl de un lote representativo causó inmunoprecipitación del receptor α1 del GABAA en preparación microsómica cerebral de rata de lisado RIPA.
Análisis mediante inmunoprecipitación: 5 µl de un lote representativo causó inmunoprecipitación del receptor α1 del GABAA en preparación microsómica cerebral de rata de lisado RIPA.
Categoría de investigación
Neurociencia
Neurociencia
Este anticuerpo anti-receptor α1 del GABAA está validado para ser utilizado en IH, IP y WB para la detección del receptor α1 del GABAA.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Neurotransmisores y receptores
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce el dominio topográfico del receptor α1 del GABAA.
Otras homologías: Humana (homología de secuencia del 94 %).
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de preparación microsómica cerebral de rata.
Lisado de preparación microsómica cerebral de rata.
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido de preparación microsómica del cerebro de rata.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución 1:10 000 de este anticuerpo detectó el receptor α1 del GABAA en 10 µg de lisado tisular de preparación microsómica cerebral de rata.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución 1:10 000 de este anticuerpo detectó el receptor α1 del GABAA en 10 µg de lisado tisular de preparación microsómica cerebral de rata.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-receptor α1 del GABAA
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?