Merck
06-248
Anticuerpo anti-IRS1
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-IRS1, Anticuerpo para detección de IRS1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
295
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IRS1(3667)
General description
165 kDa
Las moléculas de sustrato del receptor de insulina (IRS) son mediadores clave en la señalización de la insulina y desempeñan un papel central en el mantenimiento de las funciones celulares básicas como el crecimiento, la supervivencia y el metabolismo. Actúan como proteínas de acoplamiento entre el receptor de la insulina y una compleja red de moléculas de señalización intracelular que contienen dominios de homología Src 2 (SH2). Se han identificado cuatro miembros (IRS-1, IRS-2, IRS-3, IRS-4) de esta familia que difieren en cuanto a su distribución tisular, su localización subcelular, su expresión en el desarrollo, la unión al receptor de insulina y la interacción con proteínas que contienen el dominio SH2. Los resultados de la alteración dirigida de los genes IRS en ratones han proporcionado pistas importantes de las diferencias funcionales entre estas moléculas relacionadas, sugiriendo que desempeñan papeles diferentes y específicos in vivo. Los datos disponibles son compatibles con la noción de que IRS-1 e IRS-2 no son funcionalmente intercambiables en los tejidos que son responsables de la producción de glucosa (hígado), captación de glucosa (músculo esquelético y tejido adiposo) y producción de insulina (células pancreáticas β). De hecho, el IRS-1 parece tener su papel principal en el músculo esquelético, mientras que el IRS-2 parece regular la acción de la insulina hepática, así como el desarrollo y la supervivencia de las células pancreáticas β. Por el contrario, los genes IRS-3 e IRS-4 parecen desempeñar un papel redundante en el sistema de señalización IRS. Se han comunicado defectos en la expresión y la función del IRS-1 muscular en estados de resistencia a la insulina, como la obesidad y la diabetes tipo 2.
Immunogen
Péptido de 14 aminoácidos carboxi-terminales ([C]YASINFQKQPEDRQ) del IRS1 de hígado de rata
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-IRS1 es un anticuerpo contra el IRS1 para utilizar en IP y WB.
Subcategoría de investigación
Vía de señalización insulina/energía
Biochem/physiol Actions
Reconoce el IRS1, PM 160-185 kDa.
Physical form
IgG de conejo purificada en tampón que contiene Trisglicina 0,2 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, EDTA 0,1 mM, 5 mg/ml BSA y azida sódica al 0,05 %.
Purificada por inmunoafinidad
Preparation Note
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-305, lisado 3T3/A31. Agregar 2,5  μl l de 2-mercaptoetanol/100  μl de lisado y dejar hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargar 20  μg del lisado reducido por carril para minigeles.
Evaluada de manera sistemática mediante inmunoelectrotransferencia (Western Blot) en lisado de células NIH3T3.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)