Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
05-829
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-α-tubulina, clon DM1A
clone DM1A, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
DM1A, monoclonal
species reactivity
avian, pig, rat, bovine, mouse, human, guinea pig
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
General description
Los microtúbulos intervienen en una amplia variedad de actividades celulares que van desde la mitosis y eventos de transporte hasta el movimiento celular y el mantenimiento de la forma de la célula. La propia tubulina es una proteína globular que consiste en dos polipéptidos (tubulina alfa y beta). Dímeros de tubulina alfa y beta se reúnen en 13 protofilamentos que forman un microtúbulo de 22 nm de diámetro. La tirosina ligasa agrega una tirosina C-terminal a un monómero de tubulina alfa. Los microtúbulos ensamblados pueden ser destirosinados de nuevo por una carboxipeptidasa asociada al citoesqueleto. La alfa tubulina destirosinada se conoce como Glu-tubulina. Otra modificación postraduccional de la alfa tubulina destirosinada es la poliglutamilación C-terminal que es característica de los microtúbulos de las células neuronales y el huso mitótico.
Specificity
Reconoce la α-tubulina, clon DM1A, PM 50-60 kDa. El epítopo reconocido por este anticuerpo se ha ubicado en los aminoácidos 426-450.
Immunogen
α-Tubulina de cerebro humano purificada. El epítopo reconocido por este anticuerpo se ha ubicado en los aminoácidos 426-450 (AALEKDYEEVGVDSVEGEGEEEEGEE).
Epítopo: aa 426-450
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-α-tubulina, clon DM1A, es un anticuerpo contra la α-tubulina para utilizar en IC, IF y WB.
Inmunofluorescencia:
(Breitling, F., 1986)
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Quality
Evaluada habitualmente mediante transferencia Western en lisados de células A431 no estimuladas.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
0.1-1 µg/ml de este lote detectaron la α- tubulina en lisados RIPA de células A431, células L6 y tejido cerebral completo de rata.
Target description
50-60 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1117
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-Glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 % y glicerol al 30 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de referencia 12-301, lisado de células A431 no estimuladas. Agregue 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
G protein binding and G protein activation by nucleotide transfer involve distinct domains on tubulin: regulation of signal transduction by cytoskeletal elements.
Roychowdhury, S, et al.
Biochemistry, 32, 4955-4961 (1993)
MicroRNA-7 inhibits multiple oncogenic pathways to suppress HER2?16 mediated breast tumorigenesis and reverse trastuzumab resistance.
Huynh, FC; Jones, FE
Testing null
H3 relaxin demonstrates antifibrotic properties via the RXFP1 receptor.
Hossain MA, Man BC, Zhao C, Xu Q, Du XJ, Wade JD, Samuel CS
Biochemistry null
Diana M Cittelly et al.
Carcinogenesis, 31(12), 2049-2057 (2010-09-30)
Tamoxifen is the most commonly prescribed therapy for patients with estrogen receptor (ER)α-positive breast tumors. Tumor resistance to tamoxifen remains a serious clinical problem especially in patients with tumors that also overexpress human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Current
Reactivation of epigenetically silenced HER4/ERBB4 results in apoptosis of breast tumor cells.
Das, PM; Thor, AD; Edgerton, SM; Barry, SK; Chen, DF; Jones, FE
Oncogene null