Merck
05-690
Anticuerpo anti-HP1γ, clon 42s2
clone 42s2, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
HP1 gamma, HP1 gamma homolog, Heterochromatin protein 1 homolog gamma, Modifier 2 protein, chromobox homolog 3, chromobox homolog 3 (Drosophila HP1 gamma), chromobox homolog 3 (HP1 gamma homolog, Drosophila), heterochromatin protein HP1 gamma, heterochro
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
42s2, monoclonal
Application:
ChIP, IHC, WB
Citations:
65
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
42s2, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CBX3(11335)
General description
25 kDa
El factor de ensamblaje de la cromatina-1 (CAF-1) es un complejo proteico de varias subunidades que comprende tres subunidades polipeptídicas conocidas como p150, p60 y p48. El CAF-1 es un factor de ensamblaje de nucleosomas que deposita las histonas H3/H4 recién sintetizadas y acetiladas en la cromatina naciente durante la replicación del ADN. La subunidad p150 del CAF-1 también propicia el mantenimiento de la heterocromatina, lo que requiere la síntesis de nuevas histonas y proteínas de la heterocromatina y su ensamblaje ordenado durante la replicación del ADN.
La heterocromatina se caracteriza como cromatina densamente enrollada que suele replicarse tardíamente durante la fase S, tiene una baja densidad de genes y contiene grandes bloques de ADN repetitivo que es relativamente inaccesible a los reactivos modificadores del ADN. En la fase S tardía, la p150 se asocia directamente con las proteínas 1 asociadas a la heterocromatina (HP1α, HP1β y HP1γ). A medida que las células se preparan para la mitosis, la p150 del CAF-1 y algunas HP1 se van disociando progresivamente de la heterocromatina, coincidiendo con la fosforilación de la histona H3. Las proteínas HP1 se vuelven a asociar con la cromatina al final de la mitosis, a medida que se desfosforila la histona H3
Immunogen
Proteína de fusión GST que corresponde a los residuos 17-173 de la proteína HP1γ humana. Clon 42s2.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Inmunohistoquímica:
un laboratorio independiente ha comunicado que este anticuerpo detecta las células HP1γ positivas en el tejido mamario.
Inmunoprecipitación/inmunoprecipitación de la cromatina:
un laboratorio independiente ha comunicado que este anticuerpo provoca inmunoprecipitación de la HP1γ de extractos nucleares y cromatina reticulada en formol.
Subcategoría de investigación
Biología de la cromatina
Utilización del anticuerpo anti-HP1γ, clon 42s2 (anticuerpo monoclonal de ratón) validado en ChIP, IHC, WB para detectar la HP1γ, también conocido como proteína de la heterocromatina 1 homólogo gamma.
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce la proteína HP1γ, Pm 25 kDa.
No se ha determinado la reactividad con otras especies.
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene tampón fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, azida sódica al 0,07 % y 30 % de glicerol. Líquido a -20ºC.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Extractos ácidos HeLa, extractos nucleares HEK 293.
Evaluada habitualmente mediante inmunoelectrotransferencia en lisados de células HeLa extraídas con ácido (nº de referencia 13-112).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0,01-0,1 µg/ml de este lote detectó la proteína HP1γ en lisados de células HeLa extraídos con ácido (nº de referencia 13-112).
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Debido a las restricciones del contrato de licencia, este producto no se puede comprar para su reventa.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)