Merck
05-652
Anticuerpo anti-MUC1/episialina, clon 214D4
clone 214D4, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Breast carcinoma-associated antigen DF3, Carcinoma-associated mucin, Episialin, H23AG, PEMT, Peanut-reactive urinary mucin, PUM, Polymorphic epithelial mucin, PEM, Tumor-associated epithelial membrane antigen, EMA, Tumor-associated mucin, CD227
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
214D4, monoclonal
Application:
FACS, IHC
Citations:
17
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
214D4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
no se ha publicado ninguno
Immunogen
Proteína de fusión, dominio repetido b-gal-episialina/MUC1 humana
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-MUC1/episialina, clon 214D4, detecta el nivel de MUC1/episialina y ha sido publicado y validado para utilizar en FC, IH.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Biochem/physiol Actions
MUC1/episialina
Physical form
Cromatografía en proteínas G
Presentación: Purificada
Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 % antes de agregar glicerol al 30 %
Preparation Note
2 años a -20°C
Analysis Note
evaluada habitualmente mediante inmunohistoquímica
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)