Key Documents
05-537
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-FAK, clon 4.47
clone 4.47, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-FADK, Anti-FADK 1, Anti-FAK, Anti-FAK1, Anti-FRNK, Anti-PPP1R71, Anti-p125FAK, Anti-pp125FAK
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4.47, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTK2(5747)
General description
La cinasa de adhesión focal (FAK) es una proteína tirosina cinasa citoplásmica que se ha comunicado que desempeña un papel importante en las vías de transducción de señales mediadas por la integrina. FAK se activa y se fosforila en tirosina en la adhesión celular mediada por integrina y se ubica junto con las integrinas y otras proteínas citoesqueléticas en contactos focales en una variedad de células adherentes. Se ha propuesto que las interacciones físicas de la FAK con el dominio citoplásmico de la integrina, así como las proteínas citoesqueléticas talina, paxilina y/ o tensina desempeñan un papel clave en la activación de FAK al facilitar su oligomerización y transfosforilación. La FAK muestra un rápido aumento en la fosforilación de la tirosina cuando es estimulada por diversas moléculas de señalización, entre ellas las que regulan el desarrollo embrionario, la proliferación celular, la migración y la apoptosis; hay una gran demanda de métodos de estudio eficientes.
Specificity
Reconoce p125FAK; no establece reacciones cruzadas con Pyk-2.
Immunogen
Proteína de fusión GST que corresponde a los residuos 1-423 de la FAK humana (cinasa de adhesión focal); específica para p125FAK
Application
Categoría investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-FAK, clon 4.47, es un anticuerpo contra la FAK para utilizar en IC, IP y WB.
Subcategoría de investigación
Comunicación citoesquelética
Quality
Evaluada de manera habitual mediante inmunotransferencia en lisados de células 3T3/A31 RIPA, PC-12, Hep-G2, SW 620 o lisados de células RIPA Jurkat
Target description
125 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-591
Physical form
Inmunoglobulina purificada en proteína G por inmunoafinidad en Tris-glicina 0,2 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, EDTA 0,1 mM, azida sódica al 0,05 % antes de la adición de glicerol al 30 %
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-305, lisado 3T3/A31. Agregue 2,5 μl l de 2-mercaptoetanol/100 μl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del lisado reducido por carril para minigeles.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Targeted inhibition of FAK, PYK2 and BCL-XL synergistically enhances apoptosis in ovarian clear cell carcinoma cell lines.
Yoon, H; Choi, YL; Song, JY; Do, I; Kang, SY; Ko, YH; Song, S; Kim, BG
Testing null
B van de Water et al.
The Journal of biological chemistry, 274(19), 13328-13337 (1999-05-01)
The relationship between focal adhesion protein (FAK) activity and loss of cell-matrix contact during apoptosis is not entirely clear nor has the role of FAK in chemically induced apoptosis been studied. We investigated the status of FAK phosphorylation and cleavage
Y Shen et al.
Molecular biology of the cell, 10(8), 2507-2518 (1999-08-06)
The focal adhesion kinase (FAK) is discretely localized to focal adhesions via its C-terminal focal adhesion-targeting (FAT) sequence. FAK is regulated by integrin-dependent cell adhesion and can regulate tyrosine phosphorylation of downstream substrates, like paxillin. By the use of a
Nicoletta I Petridou et al.
PloS one, 7(8), e42577-e42577 (2012-08-11)
The Focal Adhesion Kinase is a well studied tyrosine kinase involved in a wide number of cellular processes including cell adhesion and migration. It has also been shown to play important roles during embryonic development and targeted disruption of the
Sanjeev K Baniwal et al.
PloS one, 8(6), e62361-e62361 (2013-06-12)
Prolactin-induced Protein (PIP), an aspartyl protease unessential for normal mammalian cell function, is required for the proliferation and invasion of some breast cancer (BCa) cell types. Because PIP expression is particularly high in the Luminal A BCa subtype, we investigated