Saltar al contenido
04-901
Anticuerpo anti-NR2A, clon A12W, monoclonal de conejo
culture supernatant, clone A12W, Upstate®
Sinónimos:
Anti-EPND, Anti-FESD, Anti-GluN2A, Anti-LKS, Anti-NMDAR2A, Anti-NR2A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
A12W, monoclonal
Application:
WB
Citations:
28
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
A12W, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIN2A(2903)
General description
Pm 170 kDa
Immunogen
Proteína de fusión etiquetada con 6His correspondiente a los aminoácidos 1265-1464 del receptor 2A de NMDA de ratón (NR2A)
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-NR2A, clon A12W, es un anticuerpo contra el NR2A para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Biochem/physiol Actions
NR2A
Physical form
Sobrenadante cultivado en azida sódica al 0,05 %
Preparation Note
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en preparaciones microsómicas de cerebro de rata (Nº de ref. 12-144)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)